Documenti fondamentali
ENAH0CD46549
Enamine
1,1-difluoro-4-(iodomethyl)cyclohexane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.07
Numero MDL:
Iupac Name
1,1-difluoro-4-(iodomethyl)cyclohexane
Inchi Code
1S/C7H11F2I/c8-7(9)3-1-6(5-10)2-4-7/h6H,1-5H2
InChI
BZUZKVFPWWKTLD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708589
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708589
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)