Documenti fondamentali
ENAH0CD45FFA
Enamine
1-[benzyl(methyl)carbamoyl]cyclopropane-1-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.27
Numero MDL:
Iupac Name
1-{[benzyl(methyl)amino]carbonyl}cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H15NO3/c1-14(9-10-5-3-2-4-6-10)11(15)13(7-8-13)12(16)17/h2-6H,7-9H2,1H3,(H,16,17)
InChI
QBXKNSDAALYPNZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1707831
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1707831
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)