Documenti fondamentali
ENAH0CD45DC5
Enamine
5-fluoro-4-(2-methylphenyl)-1,3-thiazol-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.26
Numero MDL:
Iupac Name
5-fluoro-4-(o-tolyl)thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C10H9FN2S/c1-6-4-2-3-5-7(6)8-9(11)14-10(12)13-8/h2-5H,1H3,(H2,12,13)
InChI
HHTMXNNOPQKHMZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1706704
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1706704
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)