Documenti fondamentali
ENAH0CD45A85
Enamine
methyl 2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.17
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 2-amino-4-methyl-5-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H9N3O2/c1-4-5(6(11)12-2)3-9-7(8)10-4/h3H,1-2H3,(H2,8,9,10)
InChI
TXAIGQFUQLUQJJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698741
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698741
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)