Documenti fondamentali
ENAH0CD45A13
Enamine
6,7-dichloro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.06
Numero MDL:
Iupac Name
6,7-dichloro-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H5Cl2NO3/c11-6-1-4-8(2-7(6)12)13-3-5(9(4)14)10(15)16/h1-3H,(H,13,14)(H,15,16)
InChI
BFCGHXVOVSHPIC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692996
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692996
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)