ENAH0CD459F8
Enamine
8-chloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-amine
About This Item
Iupac Name
8-chloro-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-amine
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c9-6-3-5(10)4-7-8(6)12-2-1-11-7/h3-4H,1-2,10H2
InChI
BPHSLNIDKYEFMN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23799
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23799
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)