Documenti fondamentali
ENAH0CD45901
Enamine
(3S)-3-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)heptanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
367.44
Numero MDL:
Iupac Name
(3S)-3-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}heptanoic acid
Inchi Code
1S/C22H25NO4/c1-2-3-8-15(13-21(24)25)23-22(26)27-14-20-18-11-6-4-9-16(18)17-10-5-7-12-19(17)20/h4-7,9-12,15,20H,2-3,8,13-14H2,1H3,(H,23,26)(H,24,25)/t15-/m0/s1
InChI
JLQPLDXCKOKHOY-HNNXBMFYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-816422
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-816422
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)