Documenti fondamentali
ENAH049F31DB
Enamine
1-[(tert-butoxy)carbonyl]-5,5-dimethylpiperidine-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.33
Numero MDL:
Iupac Name
1-(tert-butoxycarbonyl)-5,5-dimethylpiperidine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H23NO4/c1-12(2,3)18-11(17)14-8-13(4,5)7-6-9(14)10(15)16/h9H,6-8H2,1-5H3,(H,15,16)
InChI
HKTJLSKZSPOCAE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588158
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588158
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)