Documenti fondamentali
ENAH049F2D73
Enamine
1-(2,2-difluoroethyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.15
Numero MDL:
Iupac Name
1-(2,2-difluoroethyl)cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10F2O2/c8-5(9)4-7(6(10)11)2-1-3-7/h5H,1-4H2,(H,10,11)
InChI
YVDNLJJRPYJSCF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1696668
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1696668
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)