Documenti fondamentali
ENAH049F2B83
Enamine
tert-butyl 7-formyl-6-azaspiro[3.5]nonane-6-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.34
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 7-formyl-6-azaspiro[3.5]nonane-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H23NO3/c1-13(2,3)18-12(17)15-10-14(6-4-7-14)8-5-11(15)9-16/h9,11H,4-8,10H2,1-3H3
InChI
CNHKUENTAVLWFD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697293
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697293
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)