ENAH049F2B4F
Enamine
5-oxa-8-azaspiro[3.6]decane hydrochloride
About This Item
Iupac Name
5-oxa-8-azaspiro[3.6]decane hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c1-2-8(3-1)4-5-9-6-7-10-8;/h9H,1-7H2;1H
InChI
QATLGUIGZCFITO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1696749
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1696749
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)