ENAH049F292C
Enamine
3-bromo-2-fluoro-N-methylbenzamide
About This Item
Iupac Name
3-bromo-2-fluoro-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C8H7BrFNO/c1-11-8(12)5-3-2-4-6(9)7(5)10/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChI
ARXAOHLIEYXXNT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695560
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695560
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)