Documenti fondamentali
ENAH049F27FE
Enamine
(1,2,3-thiadiazol-5-yl)methyl methanesulfonate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.24
Numero MDL:
Iupac Name
(1,2,3-thiadiazol-5-yl)methyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C4H6N2O3S2/c1-11(7,8)9-3-4-2-5-6-10-4/h2H,3H2,1H3
InChI
UWUAXEKANTUZDD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693150
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693150
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)