Documenti fondamentali
ENAH049F27DC
Enamine
rac-(3aR,7aS)-1-methyl-octahydro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-2-one hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.67
Numero MDL:
Iupac Name
(3aS,7aR)-1-methyloctahydro-2H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N2O.ClH/c1-10-7-2-3-9-5-6(7)4-8(10)11;/h6-7,9H,2-5H2,1H3;1H/t6-,7+;/m0./s1
InChI
JMYVTZQRPJUSBV-UOERWJHTSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1696596
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1696596
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)