Documenti fondamentali
ENAH049F27A4
Enamine
6-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)pyridine-3-sulfonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.68
Numero MDL:
Iupac Name
6-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)pyridine-3-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O4S/c10-17(15,16)6-1-2-7(11-5-6)12-8(13)3-4-9(12)14/h1-2,5H,3-4H2
InChI
DXXRTCORBYSAML-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695637
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695637
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)