Documenti fondamentali
ENAH049F2372
Enamine
3-(1-amino-2-fluoroethyl)benzonitrile hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.64
Numero MDL:
Iupac Name
3-(1-amino-2-fluoroethyl)benzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9FN2.ClH/c10-5-9(12)8-3-1-2-7(4-8)6-11;/h1-4,9H,5,12H2;1H
InChI
NMXPBTZGEUDAKS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666765
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666765
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)