Documenti fondamentali
ENAH049F2219
Enamine
[1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-imidazol-4-yl]methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.13
Numero MDL:
Iupac Name
(1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-imidazol-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C6H7F3N2O/c7-6(8,9)3-11-1-5(2-12)10-4-11/h1,4,12H,2-3H2
InChI
FITXQAIJEQEUKM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1233884
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1233884
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)