Documenti fondamentali
ENAH049F20B9
Enamine
1-(2-methoxy-2-methylpropyl)-4-methylpiperidin-4-amine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.25
Numero MDL:
Iupac Name
1-(2-methoxy-2-methylpropyl)-4-methylpiperidin-4-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H24N2O.2ClH/c1-10(2,14-4)9-13-7-5-11(3,12)6-8-13;;/h5-9,12H2,1-4H3;2*1H
InChI
YSLUNJHRKNBJOR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1664151
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1664151
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)