Documenti fondamentali
ENAH049F1F3B
Enamine
1,3-bis(difluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.1
Numero MDL:
Iupac Name
1,3-bis(difluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H4F4N2O2/c7-4(8)3-2(5(13)14)1-12(11-3)6(9)10/h1,4,6H,(H,13,14)
InChI
ZTYIAENWCNQZGI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121051
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121051
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)