Documenti fondamentali
ENAH042585B3
Enamine
[1-(2,4-difluorophenyl)pyrrolidin-3-yl]methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.24
Numero MDL:
Iupac Name
[1-(2,4-difluorophenyl)-3-pyrrolidinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C11H14F2N2/c12-9-1-2-11(10(13)5-9)15-4-3-8(6-14)7-15/h1-2,5,8H,3-4,6-7,14H2
InChI
NRJLPUYDGBNNEN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1587598
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1587598
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)