Documenti fondamentali
ENAH04258357
Enamine
2-chloro-5-(2,2-difluoroethoxy)pyridine-4-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.59
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-5-(2,2-difluoroethoxy)isonicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H6ClF2NO3/c9-6-1-4(8(13)14)5(2-12-6)15-3-7(10)11/h1-2,7H,3H2,(H,13,14)
InChI
KVWINZXZJYQQSK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588926
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588926
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)