ENAH04258333
Enamine
2,5-dimethylpiperidin-4-one hydrochloride
About This Item
Punto di fusione
141-142
Iupac Name
2,5-dimethylpiperidin-4-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c1-5-4-8-6(2)3-7(5)9;/h5-6,8H,3-4H2,1-2H3;1H
InChI
YAPQBEFDWHJHJQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588557
Melting Point
141-142
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588557
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)