Documenti fondamentali
ENAH04258152
Enamine
3-cyclopropylfuran
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.14
Numero MDL:
Iupac Name
3-cyclopropylfuran
Inchi Code
1S/C7H8O/c1-2-6(1)7-3-4-8-5-7/h3-6H,1-2H2
InChI
ANWJGFPAEFSYCF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1587460
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1587460
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)