Documenti fondamentali
ENAH04257D84
Enamine
[1-(azetidin-3-yl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.09
Numero MDL:
Iupac Name
(1-(azetidin-3-yl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N4O.2ClH/c11-4-5-3-10(9-8-5)6-1-7-2-6;;/h3,6-7,11H,1-2,4H2;2*1H
InChI
QMLXUKQPSUWIKX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1664105
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1664105
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)