Documenti fondamentali
ENAH04257D7E
Enamine
(3R)-3-amino-4,4-dimethylpentanoic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.66
Numero MDL:
Iupac Name
(R)-3-amino-4,4-dimethylpentanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2,3)5(8)4-6(9)10;/h5H,4,8H2,1-3H3,(H,9,10);1H/t5-;/m1./s1
InChI
IQHXDWJPMNNCLU-NUBCRITNSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663785
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663785
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)