ENAH04257B40
Enamine
9H-purine-6-sulfonyl fluoride
About This Item
Iupac Name
9H-purine-6-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C5H3FN4O2S/c6-13(11,12)5-3-4(8-1-7-3)9-2-10-5/h1-2H,(H,7,8,9,10)
InChI
FWHCGYKYNIYIHJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654372
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654372
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)