ENAH04257B05
Enamine
acetic acid; tert-butyl N-(2-carbamimidoylethyl)carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (3,3-diaminoallyl)carbamate acetate
Inchi Code
1S/C8H17N3O2.C2H4O2/c1-8(2,3)13-7(12)11-5-4-6(9)10;1-2(3)4/h4H,5,9-10H2,1-3H3,(H,11,12);1H3,(H,3,4)
InChI
HZPCVCNQLORXOB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663117
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)