ENAH04257AFA
Enamine
2-methyl-1-phenylpentan-3-one
About This Item
Iupac Name
2-methyl-1-phenyl-3-pentanone
Inchi Code
1S/C12H16O/c1-3-12(13)10(2)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10H,3,9H2,1-2H3
InChI
DTLXHCFHRITUHW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663093
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663093
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)