Documenti fondamentali
ENAH04257A7C
Enamine
6-oxaspiro[3.5]nonan-9-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.21
Numero MDL:
Iupac Name
6-oxaspiro[3.5]nonan-9-amine
Inchi Code
1S/C8H15NO/c9-7-2-5-10-6-8(7)3-1-4-8/h7H,1-6,9H2
InChI
OKKSVCPRNITCFK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1662327
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1662327
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)