Documenti fondamentali
ENAH04257A6E
Enamine
1-[(2,4-difluorophenyl)methyl]cyclopropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.66
Numero MDL:
Punto di fusione
114-115
Iupac Name
1-(2,4-difluorobenzyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11F2N.ClH/c11-8-2-1-7(9(12)5-8)6-10(13)3-4-10;/h1-2,5H,3-4,6,13H2;1H
InChI
CXLPMPSAUKKFTN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1661112
Melting Point
114-115
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1661112
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)