Documenti fondamentali
ENAH04257A5F
Enamine
1-(1H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.59
Numero MDL:
Iupac Name
1-(1H-tetrazol-5-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H7N5.ClH/c5-4(1-2-4)3-6-8-9-7-3;/h1-2,5H2,(H,6,7,8,9);1H
InChI
RJDXLLSBNUBHTC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1661036
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1661036
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)