Documenti fondamentali
ENAH042578CC
Enamine
7-[(tert-butoxy)carbonyl]-7-azaspiro[3.5]nonane-5-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.34
Numero MDL:
Iupac Name
7-(tert-butoxycarbonyl)-7-azaspiro[3.5]nonane-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H23NO4/c1-13(2,3)19-12(18)15-8-7-14(5-4-6-14)10(9-15)11(16)17/h10H,4-9H2,1-3H3,(H,16,17)
InChI
AHMCTYIYZALHGR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1662396
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1662396
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)