Documenti fondamentali
ENAH0424BC19
Enamine
6-ethyl-1-methyl-1,4-diazepane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.24
Numero MDL:
Iupac Name
6-ethyl-1-methyl-1,4-diazepane
Inchi Code
1S/C8H18N2/c1-3-8-6-9-4-5-10(2)7-8/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI
XJZPHBKPSFKUPP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608157
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608157
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)