ENAH0424BB46
Enamine
6,8-difluoro-3,3-dimethyl-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole
About This Item
Iupac Name
6,8-difluoro-3,3-dimethyl-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole
Inchi Code
1S/C14H15F2N/c1-14(2)4-3-12-10(7-14)9-5-8(15)6-11(16)13(9)17-12/h5-6,17H,3-4,7H2,1-2H3
InChI
BAWCYRANRYICAV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1425871
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)