Documenti fondamentali
ENAH0424B54D
Enamine
5-fluoro-2-(tributylstannyl)pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.14
Numero MDL:
Iupac Name
5-fluoro-2-(tributylstannyl)pyridine
Inchi Code
1S/C5H3FN.3C4H9.Sn/c6-5-2-1-3-7-4-5;3*1-3-4-2;/h1-2,4H;3*1,3-4H2,2H3;
InChI
DDODSCAEMGSLPO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-794532
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-794532
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)