ENAH03BC36E6
Enamine
N,1-dimethyl-1H-imidazole-4-sulfonamide
About This Item
Iupac Name
N,1-dimethyl-1H-imidazole-4-sulfonamide
Inchi Code
1S/C5H9N3O2S/c1-6-11(9,10)5-3-8(2)4-7-5/h3-4,6H,1-2H3
InChI
RSVXVVCNLOKYSE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1453301
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1453301
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)