ENAH03BBFC62
Enamine
2-[(6-aminopyridin-3-yl)oxy]ethan-1-ol
About This Item
Iupac Name
2-[(6-amino-3-pyridinyl)oxy]ethanol
Inchi Code
1S/C7H10N2O2/c8-7-2-1-6(5-9-7)11-4-3-10/h1-2,5,10H,3-4H2,(H2,8,9)
InChI
QKDJDXCTCSBXEL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1295936
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1295936
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)