Documenti fondamentali
ENAH03BB4ED7
Enamine
5-acetamido-2-methylpyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.19
Numero MDL:
Iupac Name
5-(acetylamino)-2-methylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C9H10N2O3/c1-5-8(9(13)14)3-7(4-10-5)11-6(2)12/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14)
InChI
ODUJZQAKPRYMHL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272507
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272507
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)