Documenti fondamentali
ENAH03BB4DC8
Enamine
rac-[(2R,3S)-2-tert-butyloxolan-3-yl]methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.26
Numero MDL:
Iupac Name
((2R,3S)-2-(tert-butyl)tetrahydrofuran-3-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H19NO/c1-9(2,3)8-7(6-10)4-5-11-8/h7-8H,4-6,10H2,1-3H3/t7-,8+/m0/s1
InChI
JIPFBCZZZJBRER-JGVFFNPUSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273295
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)