Documenti fondamentali
ENAH03BB3B3B
Enamine
methyl[(2-methyl-1-benzofuran-3-yl)methyl]amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.23
Numero MDL:
Iupac Name
N-methyl(2-methyl-1-benzofuran-3-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C11H13NO/c1-8-10(7-12-2)9-5-3-4-6-11(9)13-8/h3-6,12H,7H2,1-2H3
InChI
QVBFBLJFXALUTB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267360
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267360
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)