Key Documents
ENAH03BB3A1D
Enamine
1,3,5-tribromo-2-(ethenyloxy)benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.84
Numero MDL:
Punto di fusione
70-75
Iupac Name
1,3,5-tribromo-2-(vinyloxy)benzene
Inchi Code
1S/C8H5Br3O/c1-2-12-8-6(10)3-5(9)4-7(8)11/h2-4H,1H2
InChI
JECCLIFUKCIFQT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1247202
Melting Point
70-75
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1247202