Documenti fondamentali
ENAH03BB39C6
Enamine
2,2,2-trifluoro-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethan-1-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.15
Numero MDL:
Punto di fusione
90-92
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C5H4F3NOS/c6-5(7,8)3(10)4-9-1-2-11-4/h1-3,10H
InChI
OZYOWBJWGFJRIJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1238960
Melting Point
90-92
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1238960
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)