Documenti fondamentali
ENAH03BB3475
Enamine
4-chloro-3-methoxybenzene-1-sulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.66
Numero MDL:
Punto di fusione
124-125
Iupac Name
4-chloro-3-methoxybenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H8ClNO3S/c1-12-7-4-5(13(9,10)11)2-3-6(7)8/h2-4H,1H3,(H2,9,10,11)
InChI
KHVHRFWNCQBULB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-273278
Melting Point
124-125
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-273278