Documenti fondamentali
ENAH03A1CAD3
Enamine
(2E)-3-[2-methyl-4-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.19
Numero MDL:
Iupac Name
(E)-3-(2-methyl-4-(trifluoromethyl)phenyl)acrylic acid
Inchi Code
1S/C11H9F3O2/c1-7-6-9(11(12,13)14)4-2-8(7)3-5-10(15)16/h2-6H,1H3,(H,15,16)/b5-3+
InChI
FQWLDBCKDYMZPY-HWKANZROSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-833120
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-833120
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)