Documenti fondamentali
ENAH03A1C9FB
Enamine
(2E)-3-[5-bromo-2-(2-ethoxyethoxy)phenyl]prop-2-enoic acid
About This Item
Peso molecolare:
315.16
Numero MDL:
Iupac Name
(2E)-3-[5-bromo-2-(2-ethoxyethoxy)phenyl]-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C13H15BrO4/c1-2-17-7-8-18-12-5-4-11(14)9-10(12)3-6-13(15)16/h3-6,9H,2,7-8H2,1H3,(H,15,16)/b6-3+
InChI
SDVYWIMANYOVDJ-ZZXKWVIFSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-833061
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-833061
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)