ENAH03A1C432
Enamine
2-[(3-methylquinoxalin-2-yl)sulfanyl]-1-(pyrrolidin-1-yl)ethan-1-one
About This Item
Iupac Name
2-methyl-3-{[2-oxo-2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]sulfanyl}quinoxaline
Inchi Code
1S/C15H17N3OS/c1-11-15(17-13-7-3-2-6-12(13)16-11)20-10-14(19)18-8-4-5-9-18/h2-3,6-7H,4-5,8-10H2,1H3
InChI
ZHLQHNBPTZADGL-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-813990
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)