Documenti fondamentali
ENAH03A1C42A
Enamine
methyl 3-aminooxanthrene-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.25
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 3-aminodibenzo[b,e][1,4]dioxine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H11NO4/c1-17-14(16)9-6-8(15)7-12-13(9)19-11-5-3-2-4-10(11)18-12/h2-7H,15H2,1H3
InChI
JYXGJXNRGDCMIV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-817815
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-817815
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)