Documenti fondamentali
ENAH03A1C3EA
Enamine
1,4,8-triazatricyclo[7.2.1.0,2,7]dodeca-2,4,6-triene dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.13
Numero MDL:
Iupac Name
(2R,5S)-1,2,3,4-tetrahydro-2,5-methanopyrido[3,4-b][1,4]diazepine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11N3.2ClH/c1-3-10-5-9-8(1)11-7-2-4-12(9)6-7;;/h1,3,5,7,11H,2,4,6H2;2*1H
InChI
XSTYARQCSLIMJX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-813963
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-813963
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)