Documenti fondamentali
ENAH03A1BEBC
Enamine
2-amino-4-phenyl-6-(pyrrolidin-1-yl)pyridine-3,5-dicarbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.34
Numero MDL:
Punto di fusione
238-240
Iupac Name
2-amino-4-phenyl-6-(1-pyrrolidinyl)-3,5-pyridinedicarbonitrile
Inchi Code
1S/C17H15N5/c18-10-13-15(12-6-2-1-3-7-12)14(11-19)17(21-16(13)20)22-8-4-5-9-22/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2,(H2,20,21)
InChI
DQDILNDNGZRYFK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-794496
Melting Point
238-240
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-794496
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)