Documenti fondamentali
ENAH03A1B77D
Enamine
6-methoxy-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
480,50 €
250 MG
666,40 €
500 MG
1.023,90 €
1 G
1.300,80 €
2.5 G
2.505,90 €
5 G
3.686,30 €
10 G
5.442,60 €
SKU del venditore: EN300-768731-100MG
480,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
480,50 €
250 MG
666,40 €
500 MG
1.023,90 €
1 G
1.300,80 €
2.5 G
2.505,90 €
5 G
3.686,30 €
10 G
5.442,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.73
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-768731-100MG
480,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-methoxy-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NO.ClH/c1-8-5-9-7-10(14-2)3-4-11(9)12(13)6-8;/h3-4,7-8,12H,5-6,13H2,1-2H3;1H
InChI
ATSONCQYRIUYOE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-768731
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-768731
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)